Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumchlorid
Plastic bottle for solids, 15 g
  HACHS21M001
 :   Hach
Kaliumchlorid
  HACHS21M001
 :  Hach
 :  7447-40-7
Kaliumchlorid
Plastic bottle for solids, 15 g
 :  7447-40-7
170,00 kr
1 * 15 g
 :  Potassiumchloride
  •  :7447-40-7
  •  :KCl
  •  :MFCD00011360
  •  :74.55 g/mol
  •  :14,07621
  •  :1420 °C (1013 hPa)
  •  :773 °C
  •  :1,98 g/cm³ (20 °C)
  •  :Stue temperatur
  •  :231-211-8
  • Pakning:
    Plastic bottle for solids
  • Pakn:
    15 g