Orders LinkContactUsLinkComponent
Vand
Vand
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Vand
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Hydrogen oxide
  • CAS nummer:7732-18-5
  • Formel:H₂O
  • MDL nummer:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Merck Index:13,10098
  • Kogende Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:0 °C
  • Tæthed:1 g/cm³ (4 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-791-2
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 387,57 kr
    387,57 kr
    1 * 1 L
       387,57 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 784,10 kr
    784,10 kr
    1 * 2,5 L
       784,10 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource