Vand
Leverandør: Cayman Chemical
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: Hydrogen oxide
- CAS nummer:7732-18-5
- Formel:H₂O
- MDL nummer:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- Merck Index:13,10098
- Kogende Pt:100 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:0 °C
- Tæthed:1 g/cm³ (4 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-791-2
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Hydrogen oxide
- CAS nummer:7732-18-5
- Formel:H₂O
- MDL nummer:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- Merck Index:13,10098
- Kogende Pt:100 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:0 °C
- Tæthed:1 g/cm³ (4 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-791-2