Orders LinkContactUsLinkComponent
Barbitursyre
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # PROOMM0265.03
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
Barbitursyre
Katalog # PROOMM0265.03
CAS nummer:  67-52-7
Barbitursyre
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS nummer:  67-52-7
Price
6.010,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
  • CAS nummer:67-52-7
  • Formel:C₄H₄N₂O₃
  • MDL nummer:MFCD00006666
  • Molecular Weight:128.09 g/mol
  • Merck Index:13,00966
  • Kogende Pt:441 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:250…252 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-658-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 mg
Specifikationer