Cyclohexen
Glass bottle, 500 mL
Katalog # ROTH3451.1
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:110-83-8
- Formel:C₆H₁₀
- MDL nummer:MFCD00001539
- Molecular Weight:82.15 g/mol
- Merck Index:13,02756
- Kogende Pt:83 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–104 °C
- Tæthed:0,81 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–20 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-807-8
- FN:2256
- ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:500 mL