Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyanocobalamin
Cyanocobalamin
Glass bottle for solids, 500 mg
Katalog # SERA38310.02
Marketsource
Leverandør:   Serva
Cyanocobalamin
Katalog # SERA38310.02
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  68-19-9
Cyanocobalamin
Glass bottle for solids, 500 mg
CAS nummer:  68-19-9
Price
343,51 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:68-19-9
  • Formel:C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
  • MDL nummer:MFCD00151092
  • Molecular Weight:1355.38 g/mol
  • Merck Index:12,10152
  • Smeltende Pt:320 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:200-680-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    500 mg