Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Methylchryene
Glass bottle for solids, 10 mg
Katalog # PROOBCR-080R
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
4-Methylchryene
Katalog # PROOBCR-080R
CAS nummer:  3351-30-2
4-Methylchryene
Glass bottle for solids, 10 mg
CAS nummer:  3351-30-2
Price
2.070,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 mg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:3351-30-2
  • Formel:C₁₉H₁₄
  • Molecular Weight:242.32 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    10 mg
Specifikationer