Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Methylchryene
Glass bottle for solids, 10 mg
Katalog # EHERE20880000
Leverandør:   EHRENSTORFER
4-Methylchryene
Katalog # EHERE20880000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  3351-30-2
4-Methylchryene
Glass bottle for solids, 10 mg
CAS nummer:  3351-30-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 mg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:3351-30-2
  • Formel:C₁₉H₁₄
  • Molecular Weight:242.32 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    10 mg
Specifikationer