Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Methylchryene
2-Methylchryene
Glass bottle for solids, 10 mg
Katalog # PROOBCR-078R
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
2-Methylchryene
Katalog # PROOBCR-078R
CAS nummer:  3351-32-4
2-Methylchryene
Glass bottle for solids, 10 mg
CAS nummer:  3351-32-4
Price
2.090,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 mg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:3351-32-4
  • Formel:C₁₉H₁₄
  • Molecular Weight:242.32 g/mol
  • Kogende Pt:411 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:229,5…230 °C
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    10 mg