Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzotriazol
Benzotriazol
Glass bottle, 100 mL
  705-2028
 :   Hach
Benzotriazol
  705-2028
 :  Hach
 :  95-14-7
Benzotriazol
Benzotriazol
Glass bottle, 100 mL
 :  95-14-7
443,00 kr
1 * 100 mL
 :  1,2,3-Benzotriazole, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole
  •  :95-14-7
  •  :C₆H₅N₃
  •  :MFCD00005699
  •  :119.13 g/mol
  •  :13,01109
  •  :350 °C (1013 hPa)
  •  :99 °C
  •  :1,34 g/cm³ (20 °C)
  •  :170 °C (closed cup)
  •  :Stue temperatur
  •  :202-394-1
  •  :2811
  •  :6.1,III
Documents
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL