Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzo[e]pyren
Benzo[e]pyren
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # PROOBCR-050
Sundhed
Miljø
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
Benzo[e]pyren
Katalog # PROOBCR-050
CAS nummer:  192-97-2
Benzo[e]pyren
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS nummer:  192-97-2
Price
7.310,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  BeP
  • CAS nummer:192-97-2
  • Formel:C₂₀H₁₂
  • Molecular Weight:252.32 g/mol
  • Merck Index:12,01135
  • Kogende Pt:492 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:178…179 °C
  • EINECS:205-892-7
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 mg
Specifikationer