Orders LinkContactUsLinkComponent
p-Cymen
500 mL
Katalog # ROTH3465.1
Brandfarlig
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
p-Cymen
Katalog # ROTH3465.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  99-87-6
p-Cymen
500 mL
CAS nummer:  99-87-6
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  1-Isopropyl-4-methylbenzene, 4-Methylcumene, 4-Isopropyltoluene
  • CAS nummer:99-87-6
  • Formel:C₁₀H₁₄
  • MDL nummer:MFCD00008893
  • Molecular Weight:134.22 g/mol
  • Merck Index:13,02792
  • Kogende Pt:176 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–67,9 °C
  • Tæthed:0,8573 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:47 °C
  • EINECS:202-796-7
  • FN:2046
  • ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    500 mL
Specifikationer