Orders LinkContactUsLinkComponent
4'-Methylacetophenon
4'-Methylacetophenon
1 g
Katalog # ROTH3603.1
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
4'-Methylacetophenon
Katalog # ROTH3603.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  122-00-9
4'-Methylacetophenon
1 g
CAS nummer:  122-00-9
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
  • CAS nummer:122-00-9
  • Formel:C₉H₁₀O
  • MDL nummer:MFCD00008751
  • Molecular Weight:134.18 g/mol
  • Kogende Pt:226 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:28 °C
  • Tæthed:1,013 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:92 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-514-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1 g
Specifikationer