Orders LinkContactUsLinkComponent
Thymol blå
Thymol blå
100
Katalog # HACH2067299
Leverandør:   Hach
Thymol blå
Katalog # HACH2067299
Leverandør:  Hach
CAS nummer:  76-61-9
Thymol blå
100
CAS nummer:  76-61-9
Price
445,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Synonymer:  Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS nummer:76-61-9
  • Formel:C₂₇H₃₀O₅S
  • MDL nummer:MFCD00005869
  • Molecular Weight:466.6 g/mol
  • Merck Index:12,09541
  • Smeltende Pt:221 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-973-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    100