Orders LinkContactUsLinkComponent
Thymol blå, pure indicator
Thymol blå, pure indicator
Thymol blå, pure indicator
Certifikater
Thymol blå, pure indicator
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS nummer:76-61-9
  • Formel:C₂₇H₃₀O₅S
  • MDL nummer:MFCD00005869
  • Molecular Weight:466.6 g/mol
  • Merck Index:12,09541
  • Smeltende Pt:221 °C (dec.)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-973-3
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Dark green to dark brown Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Solubility:
    (0.1 % in ethanol) Clear
  • Specific extinction E (1%/1cm):
    ≥700 (596 nm, in 0.01 N NaOH)
  • Visual transition interval:
    from pH 1.2 (red) to pH 2.8 (yellow)
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 373,00 kr
    373,00 kr
    1 * 5 g
       373,00 kr
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 25 g
       1.070,00 kr
  • Glass bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 3.240,00 kr
    3.240,00 kr
    1 * 100 g
       3.240,00 kr