Phenol rød
Marketsource
Leverandør: Serva
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS nummer:143-74-8
- Formel:C₁₉H₁₄O₅S
- MDL nummer:MFCD00003552
- Molecular Weight:354.38 g/mol
- Merck Index:13,07329
- Smeltende Pt:> 300 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:205-609-7
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS nummer:143-74-8
- Formel:C₁₉H₁₄O₅S
- MDL nummer:MFCD00003552
- Molecular Weight:354.38 g/mol
- Merck Index:13,07329
- Smeltende Pt:> 300 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:205-609-7
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource