Orders LinkContactUsLinkComponent
Phenol rød
Glass bottle for solids, 5 g
Katalog # ROTHT127.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Phenol rød
Katalog # ROTHT127.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  143-74-8
Phenol rød
Glass bottle for solids, 5 g
CAS nummer:  143-74-8
Price
141,14 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS nummer:143-74-8
  • Formel:C₁₉H₁₄O₅S
  • MDL nummer:MFCD00003552
  • Molecular Weight:354.38 g/mol
  • Merck Index:13,07329
  • Smeltende Pt:> 300 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:205-609-7
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    5 g