Orders LinkContactUsLinkComponent
Phenolphthalein ≥98%
Phenolphthalein ≥98%
Phenolphthalein ≥98%
Certifikater
Phenolphthalein ≥98%
Phenolphthalein ≥98%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 77-09-8 Molecular Formula: C20H14O4 Formula Weight: 318.33 Melting Point: 258-262° Beilstein Reference: 284423 Merck Reference: 14,7243 MDL No.: MFCD00005913
Synonymer:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • CAS nummer:77-09-8
  • Formel:C₂₀H₁₄O₄
  • MDL nummer:MFCD00005913
  • Molecular Weight:318.33 g/mol
  • Merck Index:14,7243
  • Smeltende Pt:258…262 °C
  • Tæthed:1,299
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-004-7
  • NÅ:01-2119498295-24
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 301,00 kr
    301,00 kr
    1 * 50 g
       301,00 kr
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 675,00 kr
    675,00 kr
    1 * 250 g
       675,00 kr
  • Glass bottle for solids
    1.000 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 g
    1 * 1.000 g - 2.110,00 kr
    2.110,00 kr
    1 * 1.000 g
       2.110,00 kr