Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromcresol lilla
Bromcresol lilla
Glass bottle, 100 mL
Katalog # CHRO3L-103
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   CHROMA
Bromcresol lilla
Katalog # CHRO3L-103
Leverandør:  CHROMA
Marketsource
CAS nummer:  115-40-2
Bromcresol lilla
Glass bottle, 100 mL
CAS nummer:  115-40-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS nummer:115-40-2
  • Formel:C₂₁H₁₆Br₂O₅S
  • MDL nummer:MFCD00011681
  • Molecular Weight:540.23 g/mol
  • Merck Index:13,01371
  • Smeltende Pt:242 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-087-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL