Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromphenol blå
Bromphenol blå
100
Katalog # 705-0070
Leverandør:   Hach
Bromphenol blå
Katalog # 705-0070
Leverandør:  Hach
CAS nummer:  115-39-9
Bromphenol blå
100
CAS nummer:  115-39-9
Price
423,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Synonymer:  Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
  • CAS nummer:115-39-9
  • Formel:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
  • MDL nummer:MFCD00005875
  • Molecular Weight:669.97 g/mol
  • Merck Index:13,01429
  • Smeltende Pt:273 °C
  • Tæthed:1 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-086-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    100