4-Hydroxybenzylalkohol
Glass bottle for solids, 5 g
Katalog # ROTH6257.1
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
- CAS nummer:623-05-2
- Formel:C₇H₈O₂
- MDL nummer:MFCD00004658
- Molecular Weight:124.14 g/mol
- Kogende Pt:252 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:115…118 °C
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:210-768-0
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:5 g