Orders LinkContactUsLinkComponent
p-Cresol
p-Cresol
Glass bottle for solids, 50 mg
Katalog # CAMBCLM-7341-0
Giftig
Ætsende
Leverandør:   CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
p-Cresol
Katalog # CAMBCLM-7341-0
Leverandør:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS nummer:  106-44-5
p-Cresol
Glass bottle for solids, 50 mg
CAS nummer:  106-44-5
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  p-Methylphenol
  • CAS nummer:106-44-5
  • Formel:C₇H₈O
  • MDL nummer:MFCD00002376
  • Molecular Weight:108.14 g/mol
  • Merck Index:13,02604
  • Kogende Pt:201,8 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:32…34 °C
  • Tæthed:1,034 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:86 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-398-6
  • FN:3455
  • ADR:6.1,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    50 mg