Orders LinkContactUsLinkComponent
o-Cresol, Supelco®
Glass bottle for solids, 250 mg
Katalog # 36922-250MG
Giftig
Ætsende
Leverandør:   Merck
o-Cresol, Supelco®
Katalog # 36922-250MG
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  95-48-7
o-Cresol, Supelco®
o-Cresol, Supelco®
Glass bottle for solids, 250 mg
CAS nummer:  95-48-7
Price
228,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  o-Methylphenol
  • CAS nummer:95-48-7
  • Formel:C₇H₈O
  • MDL nummer:MFCD00002226
  • Molecular Weight:108.14 g/mol
  • Merck Index:13,02604
  • Kogende Pt:191 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:30…34 °C
  • Tæthed:1,047 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:81 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:202-423-8
  • FN:3455
  • ADR:6.1,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 mg
Specifikationer