Orders LinkContactUsLinkComponent
α,α,α-Trifluor-p-cresol
α,α,α-Trifluor-p-cresol
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # PROOMM0256.05
Irriterende
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
α,α,α-Trifluor-p-cresol
Katalog # PROOMM0256.05
CAS nummer:  402-45-9
α,α,α-Trifluor-p-cresol
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS nummer:  402-45-9
Price
8.810,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  4-Hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)phenol
  • CAS nummer:402-45-9
  • Formel:C₇H₅F₃O
  • MDL nummer:MFCD00002363
  • Molecular Weight:162.11 g/mol
  • Kogende Pt:185 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:45…47 °C
  • Tæthed:1,3 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:206-945-7
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 mg