Eugenol
Glass bottle, 50 mL
Katalog # ROTH7292.1
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
- CAS nummer:97-53-0
- Formel:C₁₀H₁₂O₂
- MDL nummer:MFCD00008654
- Molecular Weight:164.2 g/mol
- Merck Index:13,03931
- Kogende Pt:255 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:∼–10 °C
- Tæthed:1,0652 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:110 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:202-589-1
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:50 mL