Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzen
Benzen
Brandfarlig
Sundhed
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Benzen
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
Benzen
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Cyclohexatriene
  • CAS nummer:71-43-2
  • Formel:C₆H₆
  • MDL nummer:MFCD00003009
  • Molecular Weight:78.11 g/mol
  • Merck Index:13,01066
  • Kogende Pt:80,1 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:5,5 °C
  • Tæthed:0,878 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–11 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-753-7
  • FN:1114
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119447106-44
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 238,22 kr
    238,22 kr
    1 * 100 mL
       238,22 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 391,30 kr
    391,30 kr
    1 * 1 L
       391,30 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource