Orders LinkContactUsLinkComponent
p-Phenylendiamin
p-Phenylendiamin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # ROTH4499.1
Giftig
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
p-Phenylendiamin
Katalog # ROTH4499.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  106-50-3
p-Phenylendiamin
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  106-50-3
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  1,4-Phenylendiamin
  • CAS nummer:106-50-3
  • Formel:C₆H₈N₂
  • MDL nummer:MFCD00007901
  • Molecular Weight:108.14 g/mol
  • Merck Index:12,07439
  • Kogende Pt:267 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:139…141 °C
  • Tæthed:1,251 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:156 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-404-7
  • FN:1673
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer