Orders LinkContactUsLinkComponent
Sulfanilamid
Sulfanilamid
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # ROTH4716.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Sulfanilamid
Katalog # ROTH4716.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  63-74-1
Sulfanilamid
Sulfanilamid
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  63-74-1
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4-Aminobenzenesulphonamide
  • CAS nummer:63-74-1
  • Formel:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
  • MDL nummer:MFCD00007939
  • Molecular Weight:172.21 g/mol
  • Merck Index:13,09010
  • Kogende Pt:401 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:163…167 °C
  • Tæthed:1,46 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-563-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer