Orders LinkContactUsLinkComponent
Sulfanilamid
Sulfanilamid
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
Sulfanilamid
Certifikater
Sulfanilamid
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  4-Aminobenzenesulphonamide
  • CAS nummer:63-74-1
  • Formel:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
  • MDL nummer:MFCD00007939
  • Molecular Weight:172.21 g/mol
  • Merck Index:13,09010
  • Kogende Pt:401 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:163…167 °C
  • Tæthed:1,46 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-563-4
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 2.920,00 kr
    2.920,00 kr
    1 * 100 mg
       2.920,00 kr
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g