Orders LinkContactUsLinkComponent
Sulfanilamid 98%
Sulfanilamid 98%
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Sulfanilamid 98%
Certifikater
Sulfanilamid 98%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  4-Aminobenzenesulphonamide
  • CAS nummer:63-74-1
  • Formel:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
  • MDL nummer:MFCD00007939
  • Molecular Weight:172.21 g/mol
  • Merck Index:13,09010
  • Kogende Pt:401 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:163…167 °C
  • Tæthed:1,46 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-563-4
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    163 to 167 °C
  • Loss on drying:
    ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
  • HPLC:
    ≥97.5 %