Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Methoxybenzoesyre
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # ROTH3631.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
4-Methoxybenzoesyre
Katalog # ROTH3631.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  100-09-4
4-Methoxybenzoesyre
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  100-09-4
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
  • CAS nummer:100-09-4
  • Formel:C₈H₈O₃
  • MDL nummer:MFCD00002542
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • Merck Index:13,00669
  • Kogende Pt:275 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:182…185 °C
  • Tæthed:∼1,385 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:202-818-5
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer