Dibutylphthalat, Supelco®
Glass bottle for solids, 1 g
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: DBP
- CAS nummer:84-74-2
- Formel:C₁₆H₂₂O₄
- MDL nummer:MFCD00009441
- Molecular Weight:278.35 g/mol
- Merck Index:13,01586
- Kogende Pt:340 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–35 °C
- Tæthed:1,04 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:171 °C (closed cup)
- FN:3082
- ADR:9,III
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:201-557-4
- NÅ:01-2119493042-44
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:1 g