Orders LinkContactUsLinkComponent
Propyl 4-hydroxybenzoat
Propyl 4-hydroxybenzoat
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # ROTH4749.1
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Propyl 4-hydroxybenzoat
Katalog # ROTH4749.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  94-13-3
Propyl 4-hydroxybenzoat
Glass bottle for solids, 1 g
CAS nummer:  94-13-3
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
  • CAS nummer:94-13-3
  • Formel:C₁₀H₁₂O₃
  • MDL nummer:MFCD00002354
  • Molecular Weight:180.2 g/mol
  • Merck Index:13,07958
  • Kogende Pt:292 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:95 °C
  • Tæthed:1,28 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:202-307-7
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 g