Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottles, Narrow Neck, Round
Bottles, Narrow Neck, Round
Certifikater
Bottles, Narrow Neck, Round
Bottles, Narrow Neck, Round
24 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Clear or amber glass without screw cap.
  • Good chemical and physical properties
  • For applications that do not involve high thermal stresses
  • Round thread in accordance with DIN 168
Excellent for sampling, storing and transporting liquids. Amber coloured to protect light-sensitive materials.
Product Family Options
Clear Glass
Produktinformation
  • Kapacitet
    Gevind
    Udv.Ø
    Højde
    Hals indv. Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    GL 18
    25 mm
    63,3 mm
    18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 285 Items
    1 * 285 Items - 1.380,00 kr
    1.380,00 kr
    1 * 285 Items
       1.380,00 kr
  • 30 ml
    GL 18
    34 mm
    74 mm
    18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 143 Items
    1 * 143 Items - 1.590,00 kr
    1.590,00 kr
    1 * 143 Items
       1.590,00 kr
  • 50 ml
    GL 18
    37 mm
    97 mm
    18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 120 Items
    1 * 120 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 120 Items
       1.560,00 kr
  • 100 ml
    GL 22
    45 mm
    117 mm
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 72 Items
    1 * 72 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 72 Items
       1.330,00 kr
  • 125 ml
    PP 28
    49 mm
    114,5 mm
    28 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 104 Items
    1 * 104 Items - 650,00 kr
    650,00 kr
    1 * 104 Items
       650,00 kr
  • 250 ml
    GL 22
    61,5 mm
    148,5 mm
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 42 Items
    1 * 42 Items - 1.020,00 kr
    1.020,00 kr
    1 * 42 Items
       1.020,00 kr
  • 500 ml
    GL 25
    76 mm
    183,7 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 35 Items
    1 * 35 Items - 1.100,00 kr
    1.100,00 kr
    1 * 35 Items
       1.100,00 kr
  • 1000 ml
    GL 28
    97,5 mm
    218,3 mm
    28 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 868,00 kr
    868,00 kr
    1 * 20 Items
       868,00 kr
Amber Glass
Produktinformation
  • Kapacitet
    Gevind
    Udv.Ø
    Højde
    Hals indv. Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 ml
    GL 18
    37 mm
    48,4 mm
    18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 228 Items
    1 * 228 Items - 2.660,00 kr
    2.660,00 kr
    1 * 228 Items
       2.660,00 kr
  • 10 ml
    GL 18
    25,0 mm
    63,3 mm
    18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 180 Items
    1 * 180 Items - 944,00 kr
    944,00 kr
    1 * 180 Items
       944,00 kr
  • 15 ml
    GL 18
    26,7 mm
    69,7 mm
    18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 764,00 kr
    764,00 kr
    1 * 144 Items
       764,00 kr
  • 20 ml
    GL 18
    37 mm
    74,4 mm
    18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 143 Items
    1 * 143 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 143 Items
       1.070,00 kr
  • 30 ml
    GL 18
    37 mm
    83,8 mm
    18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 112 Items
    1 * 112 Items - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 112 Items
       1.180,00 kr
  • 50 ml
    GL 18
    37 mm
    91,8 mm
    18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 84 Items
    1 * 84 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 84 Items
       486,00 kr
  • 100 ml
    GL 22
    45 mm
    117 mm
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 56 Items
    1 * 56 Items - 472,00 kr
    472,00 kr
    1 * 56 Items
       472,00 kr
  • 100 ml
    GL 18
    37 mm
    114 mm
    18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 49 Items
    1 * 49 Items - 312,00 kr
    312,00 kr
    1 * 49 Items
       312,00 kr
  • 150 ml
    GL 22
    52 mm
    132 mm
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 56 Items
    1 * 56 Items - 715,00 kr
    715,00 kr
    1 * 56 Items
       715,00 kr
  • 200 ml
    GL 22
    56,5 mm
    143 mm
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 63 Items
    1 * 63 Items - 1.570,00 kr
    1.570,00 kr
    1 * 63 Items
       1.570,00 kr
  • 250 ml
    GL 22
    61,5 mm
    148,5 mm
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 42 Items
    1 * 42 Items - 917,00 kr
    917,00 kr
    1 * 42 Items
       917,00 kr
  • 500 ml
    GL 25
    76,8 mm
    176,5 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 35 Items
    1 * 35 Items - 911,00 kr
    911,00 kr
    1 * 35 Items
       911,00 kr
  • 500 ml
    GL 45
    74 mm
    178 mm
    45 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 1.240,00 kr
    1.240,00 kr
    1 * 30 Items
       1.240,00 kr
  • 1000 ml
    GL 28
    97,5 mm
    218,3 mm
    28 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 611,00 kr
    611,00 kr
    1 * 20 Items
       611,00 kr
  • 1000 ml
    GL 45
    101 mm
    224 mm
    45 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 931,00 kr
    931,00 kr
    1 * 20 Items
       931,00 kr
  • 2500 ml
    GL 45
    139 mm
    285 mm
    45 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 11 Items
    1 * 11 Items - 1.320,00 kr
    1.320,00 kr
    1 * 11 Items
       1.320,00 kr