Orders LinkContactUsLinkComponent
Tecnazen, Supelco®
Tecnazen, Supelco®
Glass bottle for solids, 250 mg
Katalog # 45672-250MG
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Merck
Tecnazen, Supelco®
Katalog # 45672-250MG
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  117-18-0
Tecnazen, Supelco®
Tecnazen, Supelco®
Glass bottle for solids, 250 mg
CAS nummer:  117-18-0
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  1,2,4,5-Tetrachlor-3-nitrobenzen
  • CAS nummer:117-18-0
  • Formel:C₆HCl₄NO₂
  • MDL nummer:MFCD00007066
  • Molecular Weight:260.89 g/mol
  • Kogende Pt:304 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:99 °C
  • Tæthed:1,744 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-178-2
  • FN:3077
  • ADR:9,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 mg
Specifikationer