Orders LinkContactUsLinkComponent
Benz[a]anthracen
Benz[a]anthracen
100 mg, 1
Katalog # 48563.
Sundhed
Miljø
Leverandør:   Merck
Benz[a]anthracen
Katalog # 48563.
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  56-55-3
Benz[a]anthracen
Benz[a]anthracen
100 mg, 1
CAS nummer:  56-55-3
Price
469,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Synonymer:  Benz(alpha)anthracen, 1,2-Benzanthracen
  • CAS nummer:56-55-3
  • Formel:C₁₈H₁₂
  • MDL nummer:MFCD00003599
  • Molecular Weight:228.29 g/mol
  • Merck Index:12,01089
  • Kogende Pt:437 °C (1013 hPa)
  • Tæthed:1,245 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-280-6
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1
  • Pk Info:
    100 mg