Orders LinkContactUsLinkComponent
Morpholin, Supelco®
Glass bottle, 10 mL
Katalog # 90179-10ML-F
Brandfarlig
Ætsende
Irriterende
Leverandør:   Merck
Morpholin, Supelco®
Katalog # 90179-10ML-F
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  110-91-8
Morpholin, Supelco®
Morpholin, Supelco®
Glass bottle, 10 mL
CAS nummer:  110-91-8
Price
639,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 mL
Product Details & Documents
  • CAS nummer:110-91-8
  • Formel:C₄H₉NO
  • MDL nummer:MFCD00005972
  • Molecular Weight:87.12 g/mol
  • Merck Index:12,06362
  • Kogende Pt:128,9 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–5 °C
  • Tæthed:1 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:38 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:2054
  • ADR:8,I
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:203-815-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    10 mL
Specifikationer