Orders LinkContactUsLinkComponent
Morpholin 99+% ACS
Morpholin 99+% ACS
Giftig
Ætsende
Brandfarlig
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Morpholin 99+% ACS
Certifikater
Morpholin 99+% ACS
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:110-91-8
  • Formel:C₄H₉NO
  • MDL nummer:MFCD00005972
  • Molecular Weight:87.12 g/mol
  • Merck Index:12,06362
  • Kogende Pt:128,9 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–5 °C
  • Tæthed:0,99 g/cm³
  • Flash Pt:32 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-815-1
  • FN:2054
  • ADR:8,I
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
  • Boiling point:
    126.0 to 130.0°C
  • Color scale:
    ≤15 APHA
  • Titration with HCl:
    ≥99.0 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 205,00 kr
    205,00 kr
    1 * 5 g
       205,00 kr
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 482,00 kr
    482,00 kr
    1 * 500 g
       482,00 kr
  • Glass bottle
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 1.650,00 kr
    1.650,00 kr
    1 * 2,5 kg
       1.650,00 kr