Orders LinkContactUsLinkComponent
Morpholin 99+%, extra pure
Giftig
Ætsende
Brandfarlig
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Morpholin 99+%, extra pure
Certifikater
Morpholin 99+%, extra pure
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:110-91-8
  • Formel:C₄H₉NO
  • MDL nummer:MFCD00005972
  • Molecular Weight:87.12 g/mol
  • Merck Index:12,06362
  • Kogende Pt:126…130 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:–5 °C
  • Tæthed:0,99 g/cm³
  • Flash Pt:32 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-815-1
  • FN:2054
  • ADR:8,I
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤20 APHA
  • Insoluble matter:
    ≤0.01 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    5 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 333,00 kr
    333,00 kr
    1 * 5 mL
       333,00 kr
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 467,00 kr
    467,00 kr
    1 * 1 L
       467,00 kr
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 613,00 kr
    613,00 kr
    1 * 2,5 L
       613,00 kr
  • Plastic drum
    10 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 1.850,00 kr
    1.850,00 kr
    1 * 10 L
       1.850,00 kr