Orders LinkContactUsLinkComponent
Cycloheximid
Giftig
Sundhed
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Serva
Cycloheximid
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
Cycloheximid
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  • CAS nummer:66-81-9
  • Formel:C₁₅H₂₃NO₄
  • MDL nummer:MFCD00082346
  • Molecular Weight:281.35 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-636-0
  • FN:2811
  • ADR:6.1,I
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 343,60 kr
    343,60 kr
    1 * 1 g
       343,60 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 1.090,57 kr
    1.090,57 kr
    1 * 5 g
       1.090,57 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 3.921,57 kr
    3.921,57 kr
    1 * 25 g
       3.921,57 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource