Cycloheximid ≥90.0%
Glass bottle, 10 g
Leverandør: VWR Chemicals
Gå til:
Product Details & Documents
Inhibits DNA and protein synthesis.
Synonymer: Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
- CAS nummer:66-81-9
- Formel:C₁₅H₂₃NO₄
- MDL nummer:MFCD00082346
- Molecular Weight:281.35 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-636-0
- FN:2811
- ADR:6.1,I
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerAvantor Cell Culture Solutions.pdf
Produktlitteratur
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay:Min. 90.0 %
- Melting point:107 - 120 °C
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:10 g