Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaffesyre
Kaffesyre
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kaffesyre
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
  • CAS nummer:331-39-5
  • Formel:C₉H₈O₄
  • MDL nummer:MFCD00004392
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck Index:12,01673
  • Kogende Pt:366 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:234…237 °C
  • EINECS:206-361-2
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g
    1 * 50 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource