Kaffesyre, Millipore®
Katalog # 205546-500
Leverandør: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS nummer:
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:500 mg
- Seq:2725
Specifikationer
Om denne vare
:
:180.16 g/mol
Merck Index:12,01673
Kogende Pt:366 °C (1013 hPa)
Smeltende Pt:234…237 °C
EINECS:206-361-2
CAS nummer:331-39-5
Formel:C₉H₈O₄
MDL nummer:MFCD00004392