Gå til:
Om denne vare
Synonymer: Prop-2-enamide
- CAS nummer:79-06-1
- Formel:C₃H₅NO
- MDL nummer:MFCD00008032
- Molecular Weight:71.08 g/mol
- Kogende Pt:232 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:84,5 °C
- Tæthed:1,122 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:138 °C
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:201-173-7
- ADR:6.1,
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- FN:2074
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Prop-2-enamide
- CAS nummer:79-06-1
- Formel:C₃H₅NO
- MDL nummer:MFCD00008032
- Molecular Weight:71.08 g/mol
- Kogende Pt:232 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:84,5 °C
- Tæthed:1,122 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:138 °C
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:201-173-7
- ADR:6.1,
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- FN:2074