Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Methylbutan
2-Methylbutan
Glass bottle, 250 mL
Katalog # ROTH3926.1
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
2-Methylbutan
Katalog # ROTH3926.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  78-78-4
2-Methylbutan
2-Methylbutan
Glass bottle, 250 mL
CAS nummer:  78-78-4
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Isopentan, Methylbutan
  • CAS nummer:78-78-4
  • Formel:CH₃CH₂CH(CH₃)₂
  • MDL nummer:MFCD00009338
  • Molecular Weight:72.15 g/mol
  • Kogende Pt:28 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–160 °C
  • Tæthed:0,62 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–51 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-142-8
  • FN:1265
  • ADR:3,I
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    250 mL