Orders LinkContactUsLinkComponent
Isooctan
Glass bottle, 2,5 L
Katalog # ROTH7340.1
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Isooctan
Katalog # ROTH7340.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  540-84-1
Isooctan
Isooctan
Glass bottle, 2,5 L
CAS nummer:  540-84-1
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
  • CAS nummer:540-84-1
  • Formel:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
  • MDL nummer:MFCD00008943
  • Molecular Weight:114.23 g/mol
  • Merck Index:13,05212
  • Kogende Pt:99,2 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–107 °C
  • Tæthed:0,692 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–12 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:208-759-1
  • FN:1262
  • ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2,5 L
Specifikationer