Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethylenglycol
Glass bottle, 200 mL
Katalog # PIER29810
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Ethylenglycol
Katalog # PIER29810
CAS nummer:  107-21-1
Ethylenglycol
Ethylenglycol
Glass bottle, 200 mL
CAS nummer:  107-21-1
Price
1.370,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 200 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  1,2-Ethandiol, Glykol
  • CAS nummer:107-21-1
  • Formel:HOCH₂CH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00002885
  • Molecular Weight:62.07 g/mol
  • Merck Index:13,03832
  • Kogende Pt:196…198 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–13 °C
  • Tæthed:1,115 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:116 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:203-473-3
  • NÅ:01-2119456816-28
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    200 mL
Specifikationer