Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Mercaptoethanol, Millipore®
2-Mercaptoethanol, Millipore®
Glass bottle, 250 mL
Katalog # 444203-250
Giftig
Ætsende
Miljø
2-Mercaptoethanol, Millipore®
Katalog # 444203-250
CAS nummer:  60-24-2
2-Mercaptoethanol, Millipore®
2-Mercaptoethanol, Millipore®
Glass bottle, 250 mL
CAS nummer:  60-24-2
Price
888,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
  • CAS nummer:60-24-2
  • Formel:HSCH₂CH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00004890
  • Molecular Weight:78.14 g/mol
  • Merck Index:13,05894
  • Kogende Pt:157 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–100 °C
  • Tæthed:1,12 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:68 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-464-6
  • FN:2966
  • ADR:6.1,II
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    250 mL