Orders LinkContactUsLinkComponent
Diethylenglycol, Supelco®
Diethylenglycol, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
Katalog # 03128-5ML-F
Irriterende
Leverandør:   Merck
Diethylenglycol, Supelco®
Katalog # 03128-5ML-F
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  111-46-6
Diethylenglycol, Supelco®
Diethylenglycol, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
CAS nummer:  111-46-6
Price
887,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  2,2'-Oxydiethanol
  • CAS nummer:111-46-6
  • Formel:C₄H₁₀O₃
  • MDL nummer:MFCD00002882
  • Molecular Weight:106.12 g/mol
  • Merck Index:13,03146
  • Kogende Pt:245 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–10 °C
  • Tæthed:1,118 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Flash Pt:123 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-872-2
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    5 mL