Orders LinkContactUsLinkComponent
Diisopropylether
Diisopropylether
Brandfarlig
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Diisopropylether
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
Diisopropylether
Diisopropylether
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Isopropyl ether
  • CAS nummer:108-20-3
  • Formel:(CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
  • MDL nummer:MFCD00008880
  • Molecular Weight:102.18 g/mol
  • Merck Index:13,05232
  • Kogende Pt:68,5 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–86 °C
  • Tæthed:0,726 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–28 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-560-6
  • FN:1159
  • ADR:3,II
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 335,30 kr
    335,30 kr
    1 * 1 L
       335,30 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 728,09 kr
    728,09 kr
    1 * 2,5 L
       728,09 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 2.352,30 kr
    2.352,30 kr
    1 * 10 L
       2.352,30 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource